Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad de aire recirculante SLX-CLASSIC
Tienda asecos ProductosDescripción
- Construcción robusta y longevidad. – Cuerpo del armario fabricado en chapa de acero con recubrimiento en polvo con elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
- Dos en uno – Dos compartimentos de almacenamiento separados herméticamente permiten el almacenamiento aislado de ácidos y bases en un solo armario.
- No se permite el uso no autorizado – Puertas bloqueables con cilindro de perfil con posibilidad de integración en un sistema de cierre existente
- Alineación fácil – Ayudas de ajuste para compensar desniveles en suelos
- Sistema de filtro de aire recirculante, ideal para la instalación directa en áreas de trabajo con muy bajo nivel de ruido, solo aprox. 39 dB
- Con filtro de banda ancha de varias etapas
- El equipo electrónico para la extracción incluye un cable de dispositivo frío y enchufe de alimentación
- Alarma óptica y acústica que incluye contacto de alarma sin potencial
- Pantalla con panel táctil innovador
- Comprobación manual de la saturación del filtro
- Ecológico con una mayor vida útil del filtro y un sistema de filtro reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 14727 |
| Configuración | 6 estantes extraíbles de PP con sumideros de PP de 25 kg/11 litros |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 565 × 485 × 914 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 615 × 600 × 2300 mm |
| Modelo de puerta | Abatible |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de materiales peligrosos agresivos y no inflamables |
| Capacidad portante | 6 estantes con sumidero de 25 kg/11 l cada uno, Carga máxima de 300 kg |
| N.º de puertas | 2 |
| N.º de estantes | 6 |
| Tipo de estante | Estante extraíble |
| Mostrar más |