Learn More
SLV-2436, MedChemExpress
Código de producto. 16494568
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494568 10 mg 10 miligramos
16457287 5 mg 5 miligramos
16425426 100 mg 100 miligramos
16410877 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494568 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112113
MedChemExpress SLV-2436 is a highly potent and ATP-competitive inhibitor of MNK1 and MNK2 with IC50s of 10.8 nM and 5.4 nM, respectively.
SLV-2436 is a highly potent and ATP-competitive inhibitor of MNK1 and MNK2 with IC50s of 10.8 nM and 5.4 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SLV-2436
Forma física Solid
CAS 2095704-43-9
Color Marrón
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15ClN4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo SEL201-88 SEL-201
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.06 mM)
SMILES O=C1C=CC(C2=CC3=C(C=C2)C(N)=NN3)=CN1CC4=CC=CC(Cl)=C4
Peso molecular (g/mol) 350.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.8
Porcentaje de pureza 98.47%