Learn More
Whirl-Pak™ Lodo Judge™ Unidad completa y componentes
Código de producto. 11725129
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Extensión Sludge Judge
Muestreador Sludge Judge™
Sección inferior Sludge Judge
Incluye:
Parte central
Sección inferior
Todas las secciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Incluye Tamaño de la unidad
11725129 Muestreador Sludge Judge™ Todas las secciones cada uno
12654287 Sección inferior Sludge Judge Sección inferior cada uno
32179289 Extensión Sludge Judge Parte central cada uno
32179284 Muestreador Sludge Judge™ Todas las secciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11725129 Supplier Whirl-Pak™ Supplier No. 0546570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    221.39€ / paquete de 1
    Ahorro 56.61€
    20% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricado con tubos de plástico rígido en tres secciones de 5 pies. Secciones de 1,53 m (esta unidad y las secciones de repuesto complementarias proporcionan la máxima resistencia para el muestreo de líquidos a largas distancias.
  • Lodo Judge™ Está diseñado para tomar lecturas precisas de sólidos sedimentables, 5% o menos, en una variedad de líquidos, a cualquier profundidad.
  • Ideal para plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas químicas e instalaciones de procesamiento de alimentos.
  • La unidad tiene una capacidad aproximada de 3 oz por pie (89 ml por 0,31 m).
  • Disponible en 5 pies. (1,53 m) secciones de 0,75 in Tubo de plástico de 1,90 cm con conectores tipo tornillo.
  • La sección superior incluye una cuerda de nailon para subir y bajar el muestreador. Las distintas secciones se pueden combinar para lograr la longitud necesaria.
  • No utilizar en líquidos a temperaturas superiores a 165 °F (74 °C).
  • No esterilizables en autoclave
  • Uso:
    • 1. Baje lentamente el lodo Judge™ hasta el fondo del tanque. La válvula de flotador se abre, permitiendo que los materiales fluyan. Cuando se haya llegado al fondo y la tubería se haya llenado hasta el nivel de la superficie, tire ligeramente de la cuerda mientras se eleva la unidad. Esto activa la válvula de retención, atrapando la mezcla en el interior.
    • 2. Cuando la unidad se haya elevado fuera del líquido, la cantidad de sólidos en la muestra se puede leer usando el medidor de 1 pie. (0,31 m) incrementos marcados en las secciones de tubería. Para liberar el material de la unidad, pulse la clavija que se extiende desde la sección inferior contra una superficie dura. Esto abre la válvula de retención para drenar la muestra.
  • Hay piezas de repuesto disponibles para la sección superior, media e inferior.
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 9001 e ISO 13485
Volumen (métrico) 89 mL/ft.
Para utilizar con (aplicación) Muestras de sólidos del 5 % o menos
Graduado Sí
Incluye Todas las secciones
Material Policarbonato
Tipo Muestreador Sludge Judge™
Longitud (imperial) General: 15 pies; sección: 5 pies
Longitud (métrico) General: 4,6 m; sección: 1,53 m
Altura (imperial) 15 ft.
Altura (métrico) 4.6 m
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0,75 in
Diámetro exterior del tubo (métrico) 1,9 cm
Modelo C09247