Learn More
Invitrogen™ Medio de montaje antidecoloración SlowFade™ Gold
Código de producto. 15315657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
10 mL
5 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15315657 2 mL 2 ml
11500686 5 x 2 mL 10 ml
11590676 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15315657 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S36940
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protege los colorantes fluorescentes de la decoloración (fotoblanqueo) durante los experimentos de microscopía de fluorescencia
Para crear la serie de medios de montaje Molecular Probes™ Gold, nuestros científicos desarrollaron una fórmula de aditivos químicos que minimizan la supresión de esta señal inicial para la gama de colores y colorantes más amplia. El medio de montaje antidecoloración SlowFade Gold contiene componentes químicos diseñados para proteger los colorantes fluorescentes de la decoloración (fotoblanqueo) durante experimentos de microscopía de fluorescencia. El medio de montaje está hecho a base de glicerol y no requiere mezcla ni curado, lo que lo hace ideal para la visualización inmediata de la muestra. Listo para usar: simplemente vierta una gota en la muestra, añada un cubreobjetos y obtenga la imagen.
El medio de montaje antidecoloración SlowFade Gold no se recomienda para el montaje de muestras que contienen proteínas fluorescentes, como GFP. Para una mejor protección contra la decoloración de proteínas y colorantes fluorescentes, se recomienda utilizar el medio de montaje antidecoloración SlowFade Diamond.
  • Protege los colorantes de la decoloración durante la adquisición de imágenes
  • Líquido listo para usar, ideal para la visualización inmediata de la muestra.
  • Las muestras montadas son estables durante semanas
  • Mantiene la fuerza de la señal: apenas se produce supresión
  • Ideal para colorantes Alexa Fluor™
Protección contra el fotoblanqueo sin supresión
los reactivos contra la decoloración utilizados en algunos medios de montaje pueden destruir la fuerza inicial de muchos fluoróforos (especialmente aquellos que emiten por encima de 550 nm) hasta en un 80 %.
Visualización inmediata con máxima protección de señal
Aunque los medios de montaje basados en epoxi que se usan en nuestra serie FluoCells™ de células preparadas pueden ser estables durante años y ofrecer el máximo nivel de protección contra la decoloración, son complicados de utilizar ya que requieren una serie de pasos en disolventes orgánicos antes del montaje. Sin embargo, el medio de montaje antidecoloración SlowFade Gold permite la visualización inmediata de las muestras. Para el almacenamiento a largo plazo, se recomienda aplicar un sellador (es decir, esmalte de uñas o un reactivo acrílico equivalente) a los bordes del cubreobjetos para evitar el secado o elegir un medio de montaje de curado.
Resolución mejorada en secciones gruesas
los medios de montaje a base de glicerol se recomiendan para visualizar muestras gruesas, ya que el índice de refracción del glicerol está más cerca del de los tejidos y es fácil de utilizar: solo tiene que secar al aire las muestras teñidas para eliminar el exceso de agua y realizar el montaje. Disponible con o sin tinción nuclear DAPI.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción de contraste de inmunofluorescencia, montaje y prevención de decoloración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) Microscopio
Línea de productos SlowFade
Tipo de producto Montaje antidecoloración
Cantidad 2 mL
Tipo de solución Solución antidecoloración
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.