Learn More
Invitrogen™ Montaje antidifusión SlowFade™ Glass Soft-set
Código de producto. 17137678
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17137678 2 mL paquete de 5
16761342 2 mL 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17137678 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S369175X2ML
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El medio de montaje antidecoloración SlowFade Glass es un medio de montaje sin curación con base de glicerol listo para usar aplicado directamente a muestras de tejido o células con etiquetas fluorescentes en portaobjetos de microscopio.
  • El medio de montaje antidecoloración SlowFade Glass es un medio de montaje sin curación con base de glicerol listo para usar aplicado directamente a muestras de tejido o células con etiquetas fluorescentes en portaobjetos de microscopio. Está formulado para tener un índice de refracción de 1,52 para que las imágenes más nítidas y los componentes para la antidecoloración resistan la fotodecoloración.
  • El resultado son imágenes nítidas y brillantes con casi cualquier fluoróforo, con microscopios de campo amplio, confocal o de superresolución, a profundidades focales de 0–500 µm.
  • Dado que el medio de montaje antidecoloración SlowFade Glass es sin curado, se pueden obtener imágenes de las células inmediatamente después del montaje, sin ninguno de los efectos adversos de la morfología celular que pueden causar un medio de montaje de curado. Listo para su uso: simplemente vierta una gota en la muestra, añada un cubreobjetos y obtenga la imagen. Está disponible con o sin tinción nuclear DAPI.
  • Si se necesita un montaje de curado y endurecimiento, también con un índice de refracción de 1,52, para años de almacenamiento de portaobjetos, se recomienda el montaje Prolong Glass Antifade.
  • Montura antidescoloramiento lista para usar, a base de glicerol, que no se cura
  • Índice de refracción de 1,52, con aberraciones esféricas minimizadas
  • Resolución axial hasta tres veces mejor en comparación con el montado normal
  • Aclaración óptica del tejido visible, incluso en secciones de hasta 1 mm de grosor
  • Imágenes nítidas y brillantes a cualquier profundidad focal de 0 a 500µm
  • El montado antidifusión SlowFade Glass presenta un índice de refracción de 1,52 (similar al de los cubreobjetos de vidrio), con una protección superior contra el fotoblanqueo. Es compatible con la óptica del microscopio de inmersión en aceite y de aceite de inmersión, lo cual permite una trayectoria de luz sin refracción y minimiza la aberración esférica y, así, mejora la resolución axial en tres veces (a una profundidad focal de 150 µm), según lo medido por la función de dispersión de puntos.
  • Cuando se montan secciones de tejido de 1 mm de grosor hay una claridad óptica de tejido visible, lo que permite obtener imágenes en 3D profundas. Para obtener imágenes en 3D de órganos enteros (hasta 10 mm), consulte Reactivos de limpieza para la obtención de imágenes de cultivos celulares y tejidos en 3D.
  • Independientemente de los colorantes fluorescentes o de las proteínas fluorescentes que se utilicen, el Slowfade Glass Antifade Mountant proporciona una protección superior contra el fotoblanqueo. Se ha demostrado que cuenta con el mejor rendimiento de su clase con una amplia gama de tintes fluorescentes, incluidos los colorantes Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 y Cy5, y proteínas fluorescentes, incluidas GFP, RFP y mCherry.
  • El montado de vidrio SlowFade no suprime los fluoróforos, y su capacidad de proporcionar una señal más brillante sin fondo ayuda a garantizar la obtención de imágenes de alta resolución de la mejor calidad para su publicación.
  • La mayoría de las técnicas de limpieza de tejidos expanden o encogen las muestras, causando artefactos en la morfología de las mismas. El medio de montaje antidecoloración SlowFade Glass sin curado no provoca la expansión o contracción de las muestras, lo que hemos verificado utilizando esferoides de HeLa y secciones cerebrales de rata. Esta característica permite obtener imágenes en 3D de la morfología de la muestra verdaderamente nativa. Las muestras están disponibles para la adquisición de imágenes inmediatamente después del montaje, y los portaobjetos debidamente sellados se pueden almacenar durante semanas o meses para obtener excelentes resultados de imágenes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 x 2 mL
Tipo de producto Montaje antidecoloración
Contenido y almacenamiento Contiene 5 frascos cuentagotas con 2 ml de reactivo
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Línea de productos SlowFade
Tipo de reactivo Solución antidecoloración
Volumen (métrico) 2 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • SlowFade Glass Soft-set Antifade Mountant
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-[N-(2,3-Dihydroxypropyl)ace tamido]-2,4,6-triiodo-N,N'-bis( 2,3-dihydroxypropyl)isophthal amide, g