Learn More
Invitrogen™ Montaje antidifusión SlowFade™ Glass Soft-set
Código de producto. 16761342
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16761342 2 mL 2 ml
17137678 2 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16761342 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S36917
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El medio de montaje antidecoloración SlowFade Glass es un medio de montaje sin curación con base de glicerol listo para usar aplicado directamente a muestras de tejido o células con etiquetas fluorescentes en portaobjetos de microscopio.
  • Medio de montaje sin curación, listo para su uso, basado en glicerol, aplicado directamente a muestras de células o tejidos etiquetadas con fluorescencia en portaobjetos de microscopio
  • Formulado para tener un índice de refracción de 1,52 para que las imágenes más nítidas y los componentes para la antidecoloración resistan la fotodecoloración
  • El resultado son imágenes nítidas y brillantes con casi cualquier fluoróforo, con microscopios de campo amplio, confocal o de superresolución, a profundidades focales de 0 a 500 µm
  • El medio de montaje es sin curación, lo que permite obtener imágenes de las células inmediatamente después del montaje, sin ninguno de los efectos adversos de la morfología celular que pueden causar un medio de montaje de curado
  • Listo para su uso: simplemente vierta una gota en la muestra, añada un cubreobjetos y obtenga la imagen
  • Disponible con o sin tinción nuclear DAPI
  • Se recomienda el medio de montaje Prolong Glass Antifade si se necesita un montaje de curado y endurecimiento, también con un índice de refracción de 1,52, para años de almacenamiento de portaobjetos
Las características del medio de montaje antidecoloración SlowFade Glass incluyen:
  • Montura antidescoloramiento lista para usar, a base de glicerol, que no se cura
  • Índice de refracción de 1,52, con aberraciones esféricas minimizadas
  • Resolución axial hasta tres veces mejor en comparación con el montado normal
  • Aclaración óptica del tejido visible, incluso en secciones de hasta 1 mm de grosor
  • Imágenes nítidas y brillantes a cualquier profundidad focal de 0 a 500µm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2 mL
Tipo de producto Montaje antidecoloración
Contenido y almacenamiento Contiene 1 frasco cuentagotas con 2 ml de reactivo
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Línea de productos SlowFade
Tipo de reactivo Solución antidecoloración
Volumen (métrico) 2 mL