Learn More
Thermo Scientific™ Empalmes SLIPFREE, empalme de sellado Vespel
Código de producto. 10140643 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
PEEK
Vespel
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10140643 Vespel cada uno
10404783 PEEK cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10140643 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 36024
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Los empalmes Thermo Scientific™ SLIPFREE se utilizan con los conectores SLIPFREE para las columnas HPLC.
Los empalmes Thermo Scientific™ SLIPFREE se utilizan con los conectores SLIPFREE para las columnas HPLC.
  • Los empalmes Vespel sustituyen a los empalmes Vespel estándar suministrados con conectores de columna SLIPFREE
  • Se ofrecen Kel-F y PEEK para aplicaciones en las que Vespel no es adecuado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Empalme de sellado
Descripción Casquillo de sellado Vespel
Para utilizar con (equipo) Conectores SLIPFREE para columnas HPLC
Material Vespel