Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta de uso general antideslizante, serie 600
Código de producto. 17108690
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Negro
Transparente
Anchura (métrico):
19 mm
25 mm
51 mm
102 mm
152 mm
305 mm
508 mm
914 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 rollos
4 rollos
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (métrico) unitSize
17108690 Negro 19 mm 4 rollos
17118780 Transparente 19 mm 4 rollos
17148760 Transparente 152 mm 1 rollo
17128680 Negro 305 mm cada uno
17158760 Transparente 305 mm 1 rollo
17138780 Amarillo 305 mm 1 rollo
17128790 Negro 508 mm 1 rollo
17158680 Negro 914 mm cada uno
17128780 Amarillo 19 mm 4 rollos
17158700 Negro 25 mm paquete de 4
17168590 Transparente 25 mm 4 rollos
17188600 Amarillo 25 mm 4 rollos
17118560 Transparente 51 mm paquete de 2
17198670 Amarillo 51 mm 2 rollos
17108680 Transparente 102 mm 1 rollo
17188680 Negro 152 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 17108690 Proveedor 3M™ Safety-Walk™ N.º de proveedor 7100032939
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El material con revestimiento mineral y antideslizante presenta una superficie muy duradera.El diseño de perfil bajo ayuda a reducir los riesgos de tropiezo.
  • Cinta antideslizante para zonas de tráfico con zapatos ligeras a densas
  • Partículas abrasivas de alta calidad para garantizar una fricción duradera en cualquier aplicación
  • La superficie altamente duradera resiste los rigores del tráfico de equipos
  • Adhesivo sensible a la presión de alto rendimiento para una aplicación sencilla
  • También hay disponibles formas y tamaños personalizados
  • Certificación de alta tracción NFSI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 18,3 m x 19 mm
Acabado Recubierto con minerales
Para utilizar con (aplicación) Áreas de tráfico de ligero a denso
Longitud (imperial) 60 ft
Longitud (métrico) 18,3 m
Cantidad de embalaje 4 paquete
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19 mm
Tipo de adhesivo Adhesivo sensible a la presión
Color Negro
Tipo Cinta para suelo