Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta adaptable antideslizante, serie 500
Código de producto. 17188670
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Negro
Dimensiones (L x An):
18,3 x 0,102 m
18,3 x 0,305 m
18 x 0,051 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) unitSize
17188670 Amarillo 18 x 0,051 m paquete de 2
17118670 Negro 18,3 x 0,102 m 1 rollo
17168600 Negro 18,3 x 0,305 m 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17188670 Proveedor 3M™ Safety-Walk™ N.º de proveedor 7100000611
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ideal para su uso en placas de seguridad de grado de diamante, escalones y otras superficies irregulares.Revestimiento mineral y antideslizante, con respaldo de aluminio.Se adapta a superficies irregulares y alrededor de los bordes.
  • Cinta antideslizante para superficies irregulares o contorneadas en zonas de tráfico de calzados ligeros o intensos
  • El soporte de aluminio se adapta a esquinas, curvas y superficies irregulares, como chapas en forma de rombo, placas remachadas y peldaños de escaleras
  • Adecuado para su aplicación en entornos secos, húmedos o aceitosos
  • El adhesivo agresivo de alto rendimiento forma una excelente unión para una sujeción segura
  • Las cintas y los peldaños resisten a las arrugas, las curvas, los desgarros, el encogimiento y el levantamiento
  • Color amarillo de seguridad para una mayor visibilidad y una fácil identificación de las zonas de riesgo
  • También hay disponibles formas y tamaños personalizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 18 x 0,051 m
Para utilizar con (aplicación) Áreas de tráfico de ligero a denso
Longitud (imperial) 60 ft
Longitud (métrico) 18 m
Cantidad de embalaje 2 paquete
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 0,051 m
Tipo de adhesivo Adhesivo sensible a la presión
Color Amarillo
Tipo Cinta para suelo