Descripción
Requires
Mango roscado serie STA
Las fundas de cepillos Micronova se ajustan perfectamente a los cepillos, conteniendo eficazmente las cerdas y mejorando la limpieza del interior de los tambores, cilindros, depósitos, superficies de los transportadores y otros equipos limpios. La funda de cepillo de cilindro (BRSC6-02) es ideal para limpiar el interior de los tambores, depósitos pequeños, garrafas, conductos y otros cilindros. La funda de cepillo de hervidor (BRSC6-41) también es apta para depósitos pequeños y garrafas, pero su forma y las cerdas más rígidas son ideales para la limpieza de transportadores y otros equipos de proceso.
- Fundas de cepillos para limpieza e higienización de precisión
- NovaPoly, 100 % poliéster de punto liso
- Ideal para depósitos pequeños, garrafas, conductos, cilindros, transportadores y equipos de proceso
- Funda BRSC6-02 para su uso con el cepillo de cilindro (BRWH-02)
- Funda BRSC6-41 para su uso con el cepillo de hervidor (BRWH-41)
- Aprobados por la FDA para el contacto indirecto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Funda de cepillo |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Compatible con desinfectantes fuertes |
| Para utilizar con (equipo) | Con rosca ACME para conexión a mangos de la serie STA |
| Longitud (métrico) | 25,4 cm |
| Material | NovaPoly, 100 % poliéster de punto liso |
| Anchura (métrico) | 20,3 cm |