Descripción
- Capacidad/carga 192 vidrios de cuello estrecho o 98 pipetas – 241 l capacidad útil
- Flexible y sencillo: EasyLoad con ubicación flexible en niveles
- Eficiente, gran potencia con labomba de velocidad variable
- Gran capacidad – Preparación de frascos de laboratorio hasta 50 l
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | Pantalla táctil a todo color |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio |
| Volumen (métrico) | 241 L |
| Color | Gris |
| Para utilizar con (aplicación) | Reprocesamiento de cristalería de laboratorio |
| Incluye | Calefacción eléctrica, secado con aire caliente, bomba de drenaje, condensador, descalcificador de agua, medidor de conductividad |
| Fondo (imperial) | 25 5/8 in |
| Fondo (métrico) | 702 mm |
| Altura (métrico) | 1965 mm |
| Mostrar más |