Descripción
- Capacidad/carga 192 vidrios de cuello estrecho o 98 pipetas – 241 l capacidad útil
- Flexible y sencillo: EasyLoad con ubicación flexible en niveles
- Eficiente, gran potencia con labomba de velocidad variable
- Gran capacidad – Preparación de frascos de laboratorio hasta 50 l
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | Pantalla táctil a todo color |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Laboratory Glassware Washer |
| Volumen (métrico) | 241 L |
| Color | Gris |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratory Glassware Reprocessing |
| Incluye | Electrical Heating, Hot Air Drying, Drain Pump, Capacitor, Water Softener, Tank, Water Protection |
| Fondo (imperial) | 25 5/8 in. |
| Fondo (métrico) | 702 mm |
| Altura (métrico) | 1965 mm |
| Mostrar más |