Learn More
Miele Professional Lavadora desinfectadora SlimLine
Código de producto. 30130360 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
241 L
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30130360 241 L 1 unidad
1 options
Código de producto. 30130360 Proveedor Miele Professional N.º de proveedor 11882150
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lavadora desinfectadora SlimLine PLW 7111 [S-1013] calent. eléctrico, secado aire caliente, Bomba de desagüe, descalcificación, sensor conductividad
  • Capacidad/carga 192 vidrios de cuello estrecho o 98 pipetas – 241 l capacidad útil
  • Flexible y sencillo: EasyLoad con ubicación flexible en niveles
  • Eficiente, gran potencia con labomba de velocidad variable
  • Gran capacidad – Preparación de frascos de laboratorio hasta 50 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pantalla Pantalla táctil a todo color
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Laboratory Glassware Washer
Volumen (métrico) 241 L
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) Laboratory Glassware Reprocessing
Incluye Electrical Heating, Hot Air Drying, Drain Pump, Capacitor, Water Softener, Conductivity Meter
Fondo (imperial) 25 5/8 in.
Fondo (métrico) 702 mm
Altura (métrico) 1965 mm
Anchura (métrico) 650 mm
Peso con embalaje (métrico) 251 kg
Requisitos eléctricos 3N AC 380/415 V 50 Hz
Tensión 400 V