Descripción
- Capacidad/ciclo 192 tubos de cuello estrecho o 98 pipetas - 241 L de volumen útil
- Simple y flexible, EasyLoad con posiciones de nivel flexibles
- Eficiente - potencia fuerte de la bomba con la bomba de velocidad variable
- Alta capacidad: reprocesamiento de matraces de laboratorio de hasta 50 L
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | Pantalla táctil a todo color |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio |
| Volumen (métrico) | 241 L |
| Color | Gris |
| Para utilizar con (aplicación) | Reprocesamiento de cristalería de laboratorio |
| Incluye | Calefacción eléctrica, secado con aire caliente, bomba de drenaje, condensador, suavizador de agua |
| Fondo (imperial) | 25 5/8 in |
| Fondo (métrico) | 702 mm |
| Altura (métrico) | 1965 mm |
| Mostrar más |