Descripción
- Capacity/cycle 192 narrow neck tubes or 98 pipettes - 241 L usable volume
- Simple and flexible - EasyLoad with flexible level positions
- Efficient - strong pump power with the variable-speed pump
- High capacity - reprocessing of laboratory flasks up to 50 L
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | Pantalla táctil a todo color |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Laboratory Glassware Washer |
| Volumen (métrico) | 241 L |
| Color | Gris |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratory Glassware Reprocessing |
| Incluye | Electrical Heating, Hot Air Drying, Drain Pump, Capacitor, Water Softener, Oil-based App, Water Protection |
| Fondo (imperial) | 25 5/8 in. |
| Fondo (métrico) | 702 mm |
| Altura (métrico) | 1965 mm |
| Mostrar más |