Learn More
Syngene™ Panel plano de luz blanca Slimline
Código de producto. 15160587 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de onda:
352 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de onda Tamaño de la unidad
15160587 352 nm cada uno
1 options
Código de producto. 15160587 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor WLP2014
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Slimline El panel de luz blanca plana es ideal para visualizar proteínas visibles, azul coomassie, etc.
  • Para usar con sistemas G:Box Chemi XX6 y XX9
  • Tamaño: 20 x 14 cm
  • Con fuente de alimentación para uso en salas oscuras o de sobremesa.
Especificaciones
Intensidad Fijo
Longitud de onda 352 nm
Para utilizar con (equipo) Syngene Gbox XX6 y XX9
Cantidad 1 unidad