Includes
Cada sistema se suministra con cubos de polipropileno de 22,7 l. El sistema de dos cubos incluye un cubo azul y uno amarillo; el sistema de tres cubos incluye un cubo azul, uno rojo y uno amarillo. El escurridor, el cestillo, el revestimiento del cubo y los cubos de repuesto opcionales se venden por separado.
Los sistemas de carro de acero inoxidable Micronova SlimLine™ incluyen un carro de acero inoxidable electropulido y vienen de serie con dos o tres cubos de polipropileno codificados por colores para distinguir entre cubos limpios y de enjuague. Los tres soportes de agarre de la parte posterior del carro permiten un intercambio y un almacenamiento sencillos de asas y cabezales de fregona. Una barra de escurridor opcional admite escurridores de presión o de cabeza plana, lo que permite colocarlos sobre el cubo de enjuague para facilitar el escurrido.
- El carro está fabricado en acero inoxidable electropulido para una durabilidad y una vida útil mayores.
- Incluye tres soportes de agarre en la parte posterior del carro.
- Fácil almacenamiento e intercambio de asas y cabezales de fregona
- Viene de serie con cubos de polipropileno de 22 l codificados por colores.
- El sistema de cubo doble incluye 1 cubo azul y 1 cubo amarillo.
- El sistema de cubo triple incluye un cubo rojo adicional.
- La barra de escurridor opcional permite colocar escurridores sobre el cubo de enjuague.
- Los cubos se esterilizan mejor en autoclave en posición invertida.
- Toda la unidad es esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 12 gal (6 gal por cestillo) |
| Tipo de producto | Sistema de cestillo doble |
| Capacidad (métrico) | 45,4 l (22,7 l por cubo) |
| Color | Azul, amarillo |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de carro para salas limpias SlimLine™ |
| Incluye | Un cubo azul y uno amarillo |
| Material | Acero inoxidable |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.