Learn More
Horst™ Cinta calefactora fina Horst con salida de calor específica alta
Código de producto. 10659042
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,0 m
2,0 m
3,0 m
10,0 m
Vataje:
50 W
100 W
150 W
480 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Vataje Tamaño de la unidad
10659042 1,0 m 50 W cada uno
10458641 2,0 m 100 W cada uno
10468641 3,0 m 150 W cada uno
10513282 10,0 m 480 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10659042 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 25202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.13€
    92.00€ / paquete de 1
    Ahorro 32.13€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Conductores de calor de doble línea en una cinta de aislamiento fina.
  • Diseño fino.
  • Aislamiento eléctrico con PTFE.
  • Trenzado protector metálico de cobre chapado en níquel.
Especificaciones
Descripción Radio de curvatura: 10 mm, grosor: 4 mm
Longitud (métrico) 1,0 m
Tensión 230 V
Material PTFE, cobre chapado en níquel
Longitud del cable de alimentación (métrico) 1 m
Vataje 50 W
Anchura (métrico) 4 mm
Temperatura (métrico) 250 °C (nominal)