Learn More
Horst™ Cinta calefactora fina Horst con salida de calor específica alta
Codice prodotto. 10468641
Cambia vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,0 m
2,0 m
3,0 m
10,0 m
Vataje:
50 W
100 W
150 W
480 W
Dimensione della confezione:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Longitud (métrico) Vataje Dimensione della confezione
10468641 3,0 m 150 W cada uno
10659042 1,0 m 50 W cada uno
10458641 2,0 m 100 W cada uno
10513282 10,0 m 480 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10468641 Fornitore Horst™ N. del fornitore 25204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.29€
    148.50€ / paquete de 1
    Ahorro 52.79€
    26% Descuento
Visualizza tutte le promozioni
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Conductores de calor de doble línea en una cinta de aislamiento fina.
  • Diseño fino.
  • Aislamiento eléctrico con PTFE.
  • Trenzado protector metálico de cobre chapado en níquel.
Specifica
Descripción Radio de curvatura: 10 mm, grosor: 4 mm
Longitud (métrico) 3,0 m
Tensión 230 V
Material PTFE, cobre chapado en níquel
Longitud del cable de alimentación (métrico) 1 m
Vataje 150 W
Anchura (métrico) 4 mm
Temperatura (métrico) 250 °C (nominal)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.