Learn More
MedChemExpress SLIGRL-NH2
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.06% |
| CAS | 171436-38-7 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 656.82 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 110 mg/mL (167.47 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (152.25 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Protease-Activated Receptor-2 Activating Peptide |