Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Código de producto. 11379291 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12)
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16)
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12)
Microplacas
Microplacas con tapas
Tubos
por caja
Posiciones:
12 cajas/gradilla
16 cajas/gradilla
30 placas/gradilla
44 placas/gradilla
48/Caja
66 placas/gradilla
70 placas/gradilla
84 placas/gradilla
9 cajas/gradilla
96/Caja
Tipo de producto:
Cajones deslizantes (tubos)
Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante
Rack de acceso lateral
Rack de acceso lateral (ajustable)
Rack de acceso lateral (microplaca)
Rack de acceso lateral (microplaca/varilla de fijación)
Rack de acceso lateral (microplacas/pocillo profundo)
Rack de cajones deslizantes
Para utilizar con (equipo):
421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T
489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B
792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B
Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Posiciones Tipo de producto Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11379291 Tubos 96/Caja Cajones deslizantes (tubos) 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T cada uno
15140509 Tubos 96/Caja Cajones deslizantes (tubos) 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B cada uno
15150509 Tubos 96/Caja Cajones deslizantes (tubos) 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B cada uno
15130509 Tubos 96/Caja Cajones deslizantes (tubos) 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B cada uno
15111045 Tubos 96/Caja Cajones deslizantes (tubos) 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T cada uno
11359291 Tubos 96/Caja Cajones deslizantes (tubos) 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B cada uno
11711101 Tubos 96/Caja Cajones deslizantes (tubos) 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B cada uno
15140539 Tubos 96/Caja Cajones deslizantes (tubos) 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B cada uno
15160509 Tubos 96/Caja Cajones deslizantes (tubos) 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B cada uno
15170509 Tubos 96/Caja Cajones deslizantes (tubos) 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B cada uno
15180509 Tubos 96/Caja Cajones deslizantes (tubos) 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B cada uno
15190509 Tubos 96/Caja Cajones deslizantes (tubos) 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T cada uno
15100519 Tubos 48/Caja Cajones deslizantes (tubos) 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B cada uno
15110519 Tubos 48/Caja Cajones deslizantes (tubos) 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B cada uno
15130519 Tubos 48/Caja Cajones deslizantes (tubos) 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B cada uno
15120519 Tubos 48/Caja Cajones deslizantes (tubos) 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T cada uno
11369311 Microplacas con tapas 70 placas/gradilla Rack de acceso lateral (microplaca/varilla de fijación) Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
11389311 Microplacas con tapas 84 placas/gradilla Rack de acceso lateral (microplaca/varilla de fijación) Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
11399311 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) 12 cajas/gradilla Rack de acceso lateral (ajustable) Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
11309321 por caja 9 cajas/gradilla Rack de acceso lateral Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
11319321 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16) 16 cajas/gradilla Rack de acceso lateral (ajustable) Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) 1 PCS
11359321 Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12) 12 cajas/gradilla Rack de cajones deslizantes Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
11369321 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16) 16 cajas/gradilla Rack de cajones deslizantes Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
11379321 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) 12 cajas/gradilla Rack de cajones deslizantes Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) 1 PCS
11389321 Microplacas 66 placas/gradilla Rack de acceso lateral (microplaca) Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos) cada uno
11399321 Microplacas 44 placas/gradilla Rack de acceso lateral (microplaca) Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
10731310 por caja 9 cajas/gradilla Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
11376311 Microplacas 30 placas/gradilla Rack de acceso lateral (microplacas/pocillo profundo) Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos) cada uno
11329321 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) 12 cajas/gradilla Rack de acceso lateral Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Código de producto. 11379291 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1950639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    252.00€ / paquete de 1
    Ahorro 6.00€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Aumente al máximo la capacidad de almacenamiento de tubos por congelador con una solución de gradillas para ultracongeladores de cinco puertas interiores.
Aumente al máximo la capacidad de almacenamiento de tubos por congelador con las gradillas de cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific™ (congeladores de 5 puertas interiores), una solución de gradillas para ultracongeladores de cinco puertas interiores. Se utiliza junto con los viales para almacenamiento denso Thermo Scientific™.
Las soluciones de gradillas y tubos para congelador Thermo Scientific™ ofrecen un proceso cómodo y ágil para maximizar el almacenamiento de muestras en su laboratorio. Nuestras soluciones de gradillas se han diseñado para sostener tubos que oscilen entre 200μμl y 5,0 ml, lo que permite disfrutar de la capacidad máxima de almacenamiento de muestras para los congeladores de cuatro y cinco puertas interiores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Front Access Drawer Rack
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Plata
Admite Tubos
Material Stainless Steel
Posiciones 96/Caja
Forma Rectángulo
Apilables Yes
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (equipo) 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T
Compatibilidad con congeladores (puertas interiores) 5
N.º de gradillas 3 (capacidad de 300) 4 (capacidad de 400) 5 (capacidad de 500) 6 (capacidad de 600) 7 (capacidad de 700)
N.º de gradillas por congelador 15 (capacidad de 300) 20 (capacidad de 400) 25 (capacidad de 500) 30 (capacidad de 600) 35 (capacidad de 700)
Anchura (imperial) 5,5 in
Altura (imperial) 9,5 in
Fondo (imperial) 25,8 in
Fondo (métrico) 65,5 cm
Tipo de producto Cajones deslizantes (tubos)
Estantes 2 Tiers
Altura (métrico) 24,1 cm
Anchura (métrico) 14,0 cm