Descripción
Maximice el espacio de almacenamiento con los accesorios para cajones deslizantes Thermo Scientific™, para su uso con gradillas utilizadas en los ultracongeladores Thermo Scientific™ de 13 17 23 y 28 pies cúbicos.
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Inserto para microplacas |
| Capacidad (imperial) | 28 pies cúb. |
| Capacidad (métrico) | 792,8 L |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores de capacidad de 368 l |
| Admite | Rack para microplacas |