Learn More
Hecht Karl™ Portaobjetos
Código de producto. 11875930
Cambiar vista
Click to view available options
Número de pocillos:
2
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Número de pocillos Tamaño de la unidad
11875930 2 paquete de 50
1 options
Código de producto. 11875930 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 42411010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Perfecto para contener líquidos y cultivos para el examen microscópico.Los portaobjetos / Las placas con cavidades Karl Hecht™ están disponibles con una o más cavidades y en formato de portaobjetos o placas individuales.
  • Portaobjetos/placas para microscopio con una o más cavidades.
  • Bordes esmerilados.
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Tipo Portaobjetos
Número de pocillos 2
Cantidad 1/Paq.
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm