Learn More
CELLPATH SLIDERITE SUPA MEGA SLIDE - ENVÍO DE CARTÓN
Código de producto. 30226315
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad para portaobjetos:
1
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad para portaobjetos unitSize
30226315 1 paquete de 10
1 options
Código de producto. 30226315 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor WEX050001A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.39€
    12.95€ / paquete de 10
    Ahorro 2.44€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los robustos sobres de cartón están fabricados a partir de una moldura de una sola pieza que proporciona un alto nivel de protección para las diapositivas Mega y Supa Mega.
  • Ventajas clave:
  • Se adapta a diapositivas de hasta 76 x 52 mm
  • Opción económica
  • Reutilizable
  • Resistente y duradero
Especificaciones
Tipo Soporte para portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 1