Descripción
Obtenga imágenes de los portaobjetos en su lector de detección de alto contenido (HCS) o análisis de alto contenido (HCA) o en cualquier instrumento en el que se utilice una microplaca estándar con Thermo Scientific™ Slideport™ Slideholder.
- Slideport se ha probado para obtener imágenes de una amplia gama de tipos de muestras, incluyendo células fijas y vivas, secciones de tejido, micromatices de tejido y gránulos.
- Permite obtener imágenes de los portaobjetos como si se estuviera exponiendo con microplacas estándares. Cualquier microscopio o lector de placas que acepte microplacas estándar también aceptará el Slideport
- Dos alturas de faldón disponibles para admitir diversos lectores y objetivos
- Automatice la adquisición de imágenes de sus portaobjetos utilizando la compatibilidad de automatización de Slideport
- Slideport se puede utilizar con temperaturas de 4° a 37 °C, lo que permite flexibilidad de almacenamiento y condiciones de adquisición de imágenes
- Compatibles con: Lector HCS o cualquier instrumento que utilice una microplaca estándar, los instrumentos de alto contenido Thermo Scientific
- El inserto para portaobjetos Thermo Scientific™ Slideport™ contiene portaobjetos de microscopio en una estructura que se ajusta a los instrumentos de alto contenido Thermo Scientific™. Los portaobjetos se pueden exponer a múltiples lentes de objetivo gracias al faldón de dos alturas.
- Contenido: un inserto para portaobjetos Slideport
- Apile fácilmente los portaobjetos para obtener imágenes automatizadas con o sin tapas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Inserto de portaobjetos |
| Línea de productos | Slideport |
| Descripción | Insertos portaobjetos Cellomics Slideport |
| Compatibilidad | Lector HCS o cualquier instrumento que utilice una microplaca estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Plataforma HCS CellInsight CX5, lector HCA ArrayScan |
| Admite | 4 portaobjetos por inserto |
| Cantidad | 1 paq. |