Learn More
Thermo Scientific™ Insertos portaobjetos Slideport™
Código de producto. 17226316 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 paq.
3 paquete
5 paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17226316 1 paq. cada uno
12851886 3 paquete paquete de 3
16644982 5 paq. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17226316 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor N0101111
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Obtenga imágenes de los portaobjetos en el dispositivo lector de cribado masivo de información (HCS) o de análisis de alto contenido (HCA), o en cualquier instrumento en el que se utilice una microplaca estándar.
Obtenga imágenes de los portaobjetos en su lector de detección de alto contenido (HCS) o análisis de alto contenido (HCA) o en cualquier instrumento en el que se utilice una microplaca estándar con Thermo Scientific™ Slideport™ Slideholder.
  • Slideport se ha probado para obtener imágenes de una amplia gama de tipos de muestras, incluyendo células fijas y vivas, secciones de tejido, micromatices de tejido y gránulos.
  • Permite obtener imágenes de los portaobjetos como si se estuviera exponiendo con microplacas estándares. Cualquier microscopio o lector de placas que acepte microplacas estándar también aceptará el Slideport
  • Dos alturas de faldón disponibles para admitir diversos lectores y objetivos
  • Automatice la adquisición de imágenes de sus portaobjetos utilizando la compatibilidad de automatización de Slideport
  • Slideport se puede utilizar con temperaturas de 4° a 37 °C, lo que permite flexibilidad de almacenamiento y condiciones de adquisición de imágenes
  • Compatibles con: Lector HCS o cualquier instrumento que utilice una microplaca estándar, los instrumentos de alto contenido Thermo Scientific
  • El inserto para portaobjetos Thermo Scientific™ Slideport™ contiene portaobjetos de microscopio en una estructura que se ajusta a los instrumentos de alto contenido Thermo Scientific™. Los portaobjetos se pueden exponer a múltiples lentes de objetivo gracias al faldón de dos alturas.
  • Contenido: un inserto para portaobjetos Slideport
  • Apile fácilmente los portaobjetos para obtener imágenes automatizadas con o sin tapas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Inserto de portaobjetos
Línea de productos Slideport
Descripción Insertos portaobjetos Cellomics Slideport
Compatibilidad Lector HCS o cualquier instrumento que utilice una microplaca estándar
Para utilizar con (equipo) Plataforma HCS CellInsight CX5, lector HCA ArrayScan
Admite 4 portaobjetos por inserto
Cantidad 1 paq.