Learn More
Epredia™ Accesorios para impresora para portaobjetos SlideMate™
Código de producto. 12618346 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cinta de transferencia térmica
Generador de imágenes digitales
Interfaz de teclado
Paquete mini para PC
Software LabWriter
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12618346 Cinta de transferencia térmica cada uno
12933815 Paquete mini para PC cada uno
12943815 Paquete mini para PC cada uno
12666516 Software LabWriter cada uno
12913805 Generador de imágenes digitales cada uno
12903825 Interfaz de teclado cada uno
12923815 Paquete mini para PC cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12618346 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor B81320041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    184.01€ / paquete de 1
    Ahorro 39.99€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este producto ha dejado de fabricarse. Considere el n.º de cat. A83900001 como alternativa.
Entre los accesorios se incluyen:
  • Sistema de recogida Bandejas de recogida (caja de 4 unidades)
  • Tolva
  • Cinta de lámina caliente, caja de 5 unidades (con un rollo de cinta se pueden imprimir aproximadamente 20 000 casetes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de transferencia térmica
Para utilizar con (equipo) Impresora para portaobjetos SlideMate™
Cantidad Caja de 1 (imprime aproximadamente 12.000 diapositivas por rollo de cinta)