Learn More
Kartell Sistema de almacenamiento de diapositivas
Código de producto. 18087761
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
4 pies fijos
4 ruedas giratorias
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
18087761 4 ruedas giratorias cada uno
18007801 4 pies fijos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18087761 Proveedor Kartell N.º de proveedor 00945L1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00€
    527.31€ / paquete de 1
    Ahorro 84.69€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Sistema de almacenamiento de portaobjetos diseñado para la clasificación y almacenamiento de portaobjetos de microscopio, fabricado en PMMA de alto impacto. El color hielo semitransparente le da una apariencia atractiva mientras que la estructura metálica lo hace estable, al tiempo que garantiza el valor de ligereza, funcionalidad, resistencia y durabilidad.
  • Cada cajón puede alojar hasta 13 soportes para guías (código 921) y placas transparentes (código 920), que deben pedirse por separado.
  • Cada soporte para portaobjetos puede contener 100 portaobjetos de microscopio, fácilmente extraíbles.
  • Cada cavidad está numerada
  • Las tapas transparentes garantizan un fácil control del contenido, protegiendo los portaobjetos del polvo y otros cuerpos extraños.
  • Por lo tanto, el sistema de almacenamiento completo puede contener hasta 5.200 diapositivas.
Especificaciones
Tipo Gabinete de almacenamiento deslizante
Capacidad para portaobjetos 5000
Para utilizar con (equipo) Clasificación y almacenamiento de portaobjetos de microscopio
Incluye 4 ruedas giratorias