Descripción
- Vidrio sódico-cálcico
- Para 16portaobjetos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Tipo | Patrón Hellendahl |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de 76x26 mm |
| Incluye | Tapa |
| Número de portaobjetos | 16 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 10 x 5 x 9,5 mm |