Learn More
Ohaus™ Gradilla de tinción para portaobjetos
Código de producto. 15702469 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
603,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15702469 603,00 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15702469 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30400048
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla de tinción para portaobjetos OHAUS™ proporciona un soporte para sujetar el material de vidrio en posiciones elevadas.
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Adecuado para la tinción de portaobjetos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Gradilla de tinción para portaobjetos
Material Acero inoxidable
Descripción Abrazadera, no eléctrica, CLN-STNRK
Altura (métrico) 603 mm
Longitud (imperial) 23,70 in
Longitud (métrico) 603,00 mm
Anchura (imperial) 3,50 in
Anchura (métrico) 89,00 mm