Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysis Cassettes, 7K MWCO
Código de producto. 10789115 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
0,5 mL
3 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen de la muestra (métrico) Tamaño de la unidad
10789115 3 mL paquete de 10
10616805 0,5 mL 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Código de producto. 10789115 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 87728
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Elimine sales y contaminantes de los tampones mientras maximiza la recuperación de las muestras con estos casetes flotantes de diálisis de proteínas de segunda generación con un MWCO de 7000.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 7000) proporcionan la máxima comodidad, flexibilidad y rendimiento para la diálisis de volúmenes de muestra de 0,5 a 3 ml.
Estos casetes con un valor de corte de peso molecular (MWCO) de 7000 utilizan una membrana de celulosa que nominalmente retiene por completo las proteínas y otras macromoléculas de más de 7000 Daltons, a la vez que permite la extracción de las sales de tampón y pequeños contaminantes. La membrana del cassette está compuesta de celulosa regenerada de bajo nivel de fijación. Las membranas y los casetes están fabricados en condiciones de sala blanca para garantizar la ausencia de contaminantes.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 7K):
• Fácil de cargar: accesible con pipeta para facilitar la carga y recuperación de muestras
• Flotante: cámaras de aire integradas que eliminan la necesidad de boyas
• Construcción sólida: garantiza la máxima integridad y protección posible de las muestras
• Diseño superior: investigado y probado exhaustivamente para proporcionar una diálisis rápida y coherente con la máxima recuperación de las muestras
• Varios tamaños: capacidades de casetes para adaptarse de forma óptima a volúmenes de muestra de 0,5 a 3 ml
• Versátil: ideal para retirar contaminantes de bajo peso molecular, intercambiar tampones y desalinizar
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 permiten inyectar las muestras directamente con una jeringa o una pipeta a través del orificio de muestras exclusivo. El diseño del casete permite extraer aire del interior del casete para maximizar la proporción superficie-volumen y proporcionar una diálisis de mayor rendimiento que los sistemas de diálisis de tubos. La muestra puede recuperarse fácilmente a través de los orificios de muestras para pipetas o para jeringas.
Intervalos de volumen:
• 0,5 ml = de 0,25 a 0,75 ml
• 3 ml = de 1 a 3 ml
Información de órdenes
Importante: El producto SKU n.º 87728 dejará de suministrarse a partir del 1 de junio de 2023 y se sustituirá por 66370 y 66372, una nueva generación de casetes. Considere la posibilidad de cambiarse a 66370 o 66372.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Suficiente para 10 muestras, de 0,5 a 3 ml cada una
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato Cassette
MWCO 7,0 kDa
Línea de productos Slide-A-Lyzer
Cantidad 10 casetes
Volumen de la muestra (métrico) 3 mL