Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™ G2, MWCO: 20 000
Código de producto. 10627575 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
0,5 mL
3 mL
15 mL
30 mL
70 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
6 PCS
paquete de 10
paquete de 6
paquete de 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen de la muestra (métrico) Tamaño de la unidad
10627575 0,5 mL 10 PCS
10216814 3 mL paquete de 10
10449844 15 mL paquete de 8
10226814 30 mL paquete de 6
10402145 70 mL 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10627575 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 87734
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Elimine sales y contaminantes de los tampones mientras maximiza la recuperación de las muestras con estos casetes flotantes de diálisis de proteínas de segunda generación (MWCO de 20 000).
Los casetes de diálisis Thermo Scientific Slide-A-Lyzer G2 (MWCO: 20 000) ofrecen el máximo de comodidad, flexibilidad y rendimiento para diálisis de muestras.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 permiten inyectar las muestras directamente con una jeringa o una pipeta a través del orificio de muestras exclusivo. El diseño del casete permite extraer aire del interior del casete para maximizar la proporción superficie-volumen y proporcionar una diálisis de mayor rendimiento que los sistemas de diálisis de tubos. La muestra puede recuperarse fácilmente a través de los orificios de muestras para pipetas o para jeringas.
Los casetes con un valor de corte de peso molecular (MWCO) de 20 000 utilizan una membrana de celulosa que nominalmente retiene por completo las proteínas y otras macromoléculas de más de 20 000 daltons, a la vez que permite la extracción de las sales de tampón y pequeños contaminantes. La membrana del cassette está compuesta de celulosa regenerada de bajo nivel de fijación. Las membranas y los casetes están fabricados en condiciones de salas blancas para asegurar que estén libres de contaminantes.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 20K):
• Fácil de cargar: accesible con pipeta para facilitar la carga y recuperación de muestras
• Flotante: cámaras de aire integradas que eliminan la necesidad de boyas
• Construcción sólida: garantiza la máxima integridad y protección posible de las muestras
• Diseño superior: investigado y probado exhaustivamente para proporcionar una diálisis rápida y coherente con la máxima recuperación de las muestras
• Varios tamaños: capacidades de casetes para adaptarse de forma óptima a volúmenes de muestra de 0,5 a 70 ml
• Versátil: ideal para retirar contaminantes de bajo peso molecular, intercambiar tampones y desalinizar
Intervalos de volumen:
• 0,5 ml = 0,25 a 0,75 ml
• 3 ml = 1 a 3 ml
• 15 ml = 5 a 15 ml
• 30 ml = 10 a 30 ml
• 70 ml = 25 a 70 ml
Información de órdenes
Importante: El producto SKU n.º 87734 se interrumpirá y se sustituirá por 66005 el 1 de junio de 2023. Considere la posibilidad de cambiar a 66005.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato Cassette
MWCO 20 kDa
Línea de productos Slide-A-Lyzer
Cantidad 10 casetes
Volumen de la muestra (métrico) 0,5 mL