Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysis Flasks
Código de producto. 13484199 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
2.0 kDa
20 kDa
3.5 kDa
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO unitSize
13484199 2.0 kDa 4 PCS
13494199 3.5 kDa paquete de 4
13404209 10 kDa paquete de 4
13414209 20 kDa paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13484199 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 87760
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Facilite la eliminación de sales y pequeños contaminantes de proteínas o macromoléculas en volúmenes de muestras de hasta 250 ml. Cada matraz de diálisis Slide-A-Lyzer proporciona discos de flotación que, cuando se colocan en el cuello del matraz, permiten que el matraz flote en posición vertical para una manipulación sencilla y segura.
Los matraces de diálisis Slide-A-Lyzer, MWCO de 2000, 3500, 10 000 o 20 000, facilitan la eliminación sencilla y eficaz de sales de tampón y pequeños contaminantes en volúmenes de muestras de hasta 250 ml. Son fáciles de usar: añada y retire la muestra usando una pipeta serológica o vertiendo directamente la muestra a través de la amplia abertura del tapón de rosca en la parte superior del frasco. No son necesarios nudos o pinzas para sellar las unidades. Los matraces de diálisis Slide-A-Lyzer se fabrican en condiciones de sala blanca y tienen membranas de celulosa regeneradas con baja capacidad de unión a proteínas para asegurar una recuperación y pureza de la muestra máximas.
Los frascos de diálisis están disponibles en distintos colores, que se corresponden con el tamaño de poro (MWCO) de la membrana de diálisis: morado (20 000 daltons), naranja (10 000 daltons), rosa (3500 daltons) y azul (2000 daltons).
Los frascos de diálisis Slide-A-Lyzer se construyen a partir de dos láminas de membrana de diálisis de celulosa regenerada con baja capacidad de unión que se sellan herméticamente a ambos lados de un cuerpo de plástico inerte. Los materiales de la membrana y del frasco son compatibles con la mayoría de los tampones que se utilizan en el laboratorio.
Características de los matraces de diálisis Slide-A-Lyzer:
Fácil de usar — Pipetee o vierta la muestra simplemente en el matraz y empiece la diálisis
Diálisis rápida — La cámara plana del matraz con dos membranas proporciona una alta relación entre el área y el volumen de la superficie que permite la diálisis de una muestra de 250 ml entre 8 horas a toda la noche
Alta recuperación — El diseño rectangular del matraz maximiza la recuperación del volumen completo de la muestra a través de la abertura en su parte superior
Varios topes de peso molecular — Seleccione el MWCO de la membrana que mejor se ajuste al peso molecular de la muestra
Especificaciones de membrana de diálisis:
Composición: Celulosa regenerada
Grosor: 0,9–1,2 mil (22,5 a 30 μm); MWCO de 2000 = 2 mil (50 μm)
Tiempo de hidratación requerido antes de su uso: 2 minutos
Contenido de glicerol: trazas (el contenido de MWCO de 10 000 es del 21 %)
Contenido de azufre: 0,04 – 0,1 7%
Contenido de metales pesados: trazas
Con los matraces de diálisis Slide-A-Lyzer, la eliminación de contaminantes de bajo peso molecular típicos, el intercambio de tampón y la reducción de la concentración de sales pueden conseguirse en 8 horas o durante la noche. La velocidad de diálisis depende de diversos factores como el volumen de la muestra, tamaño y forma de la molécula que se está dializando, la agitación y la temperatura. El tiempo mínimo de diálisis debe determinarse empíricamente para cada sistema específico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se suministran a temperatura ambiente. Al recibirlo, almacenar a temperatura ambiente.
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato Matraz de cultivo celular (T75)
MWCO 2.0 kDa
Línea de productos Slide-A-Lyzer
Cantidad 4 matraces
Volumen de la muestra (métrico) 250 mL
Tipo de producto Dialysis Flasks