Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™, MWCO de 7000
Código de producto. 10761195 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
0,5 mL
3 mL
12 mL
Cantidad:
1 kit (10 casetes)
1 kit (8 casetes)
10 casetes
8 casetes
Tamaño de la unidad:
10 PCS
8 PCS
paquete de 10
paquete de 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen de la muestra (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
10761195 12 mL 8 casetes 8 PCS
10250054 0,5 mL 10 casetes 10 PCS
10240294 3 mL 10 casetes 10 PCS
10415525 3 mL 1 kit (10 casetes) paquete de 10
10608854 12 mL 1 kit (8 casetes) paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10761195 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 66710
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Elimine sales y contaminantes y maximice la recuperación de muestras con esta membrana semipermeable con un valor de corte de MW de proteínas de 7000 dalton (MWCO de 7000).
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer (MWCO de 7000) facilitan la eliminación sencilla y eficaz de sales y contaminantes pequeños de proteínas u otras macromoléculas superiores a 7000 daltons. Están disponibles en cuatro tamaños para alojar volúmenes de muestra entre 0,5 y 12 ml. Estos dispositivos son más fáciles de usar que los tubos de diálisis tradicionales; proporcionan un intercambio de tampón más rápido y una recuperación de la muestra más completa.
Los casetes Slide-A-Lyzer pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, incluidos la eliminación de contaminantes de bajo peso molecular, el intercambio de tampón, la desalinización, la diálisis de equilibro y la concentración de muestras. Las muestras líquidas se añaden y se quitan fácilmente penetrando la junta de autosellado con una aguja hipodérmica acoplada a una jeringa. No se necesitan nudos, pinzas ni tapones para sellar las unidades y evitar las fugas y la pérdida de muestras durante el procedimiento de diálisis.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer se construyen a partir de dos láminas de membrana de diálisis de celulosa regenerada con baja capacidad de unión que se sellan herméticamente a ambos lados de un cuerpo de silicona dentro de un marco de plástico inerte. Los materiales de la membrana y del cassette son compatibles con la mayoría de los tampones y productos químicos que se utilizan en el laboratorio.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer:
• Fáciles de usar — No se requieren nudos ni pinzas; basta con inyectar la muestra en el casete y comenzar la diálisis
• Diálisis rápida — La cámara de casete rápida con dos membranas ofrece una alta proporción superficie-volumen que maximiza la tasa de difusión en comparación con los tubos de diálisis cilíndricos
• Alto grado de recuperación — Diseño de casete rectangular que maximiza la recuperación de todo el volumen de la muestra desde cualquiera de los cuatros puertos de inyección en las esquinas
• Cuatro tamaños de casete — Seleccione el casete que mejor se adapte al volumen de muestra
• Codificado por colores — El bastidor de casete verde indica los casetes con una membrana de tamaño de poro de 7000 MW
Especificaciones de membrana:
• Composición: Celulosa regenerada sintetizada mediante el método Viscose
• Grosor: De 0,9 a 1,2 mil (de 22,5 a 30 µm)
• Tiempo de hidratación necesario antes de su uso: 2 minutos
• Contenido de glicerol: 13 %
• Contenido de azufre: de 0,1 a 0,15 %
• Contenido de metales pesados: trazas
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,1 a 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 a 3 ml
• 12 ml = 3 a 12 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato Cassette
MWCO 7,0 kDa
Línea de productos Slide-A-Lyzer
Cantidad 8 casetes
Volumen de la muestra (métrico) 12 mL
La tecnología de casetes de diálisis Slide-A-Lyzer está protegida por la patente estadounidense 5 503 741.