Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™, MWCO de 7000
Código de producto. 10250054 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
0,5 mL
3 mL
12 mL
Cantidad:
1 kit (10 casetes)
1 kit (8 casetes)
10 casetes
8 casetes
Tamaño de la unidad:
10 PCS
8 PCS
paquete de 10
paquete de 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen de la muestra (métrico) Cantidad unitSize
10250054 0,5 mL 10 casetes 10 PCS
10240294 3 mL 10 casetes 10 PCS
10415525 3 mL 1 kit (10 casetes) paquete de 10
10761195 12 mL 8 casetes 8 PCS
10608854 12 mL 1 kit (8 casetes) paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10250054 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 66373
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Elimine sales y contaminantes y maximice la recuperación de muestras con esta membrana semipermeable con un valor de corte de MW de proteínas de 7000 dalton (MWCO de 7000).
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer (MWCO de 7000) facilitan la eliminación sencilla y eficaz de sales y contaminantes pequeños de proteínas u otras macromoléculas superiores a 7000 daltons. Están disponibles en cuatro tamaños para alojar volúmenes de muestra entre 0,5 y 12 ml. Estos dispositivos son más fáciles de usar que los tubos de diálisis tradicionales; proporcionan un intercambio de tampón más rápido y una recuperación de la muestra más completa.
Los casetes Slide-A-Lyzer pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, incluidos la eliminación de contaminantes de bajo peso molecular, el intercambio de tampón, la desalinización, la diálisis de equilibro y la concentración de muestras. Las muestras líquidas se añaden y se quitan fácilmente penetrando la junta de autosellado con una aguja hipodérmica acoplada a una jeringa. No se necesitan nudos, pinzas ni tapones para sellar las unidades y evitar las fugas y la pérdida de muestras durante el procedimiento de diálisis.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer se construyen a partir de dos láminas de membrana de diálisis de celulosa regenerada con baja capacidad de unión que se sellan herméticamente a ambos lados de un cuerpo de silicona dentro de un marco de plástico inerte. Los materiales de la membrana y del cassette son compatibles con la mayoría de los tampones y productos químicos que se utilizan en el laboratorio.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer:
Fáciles de usar — No se requieren nudos ni pinzas; basta con inyectar la muestra en el casete y comenzar la diálisis
Diálisis rápida — La cámara de casete rápida con dos membranas ofrece una alta proporción superficie-volumen que maximiza la tasa de difusión en comparación con los tubos de diálisis cilíndricos
Alto grado de recuperación — Diseño de casete rectangular que maximiza la recuperación de todo el volumen de la muestra desde cualquiera de los cuatros puertos de inyección en las esquinas
Cuatro tamaños de casete — Seleccione el casete que mejor se adapte al volumen de muestra
Codificado por colores — El bastidor de casete verde indica los casetes con una membrana de tamaño de poro de 7000 MW
Especificaciones de membrana:
Composición: Celulosa regenerada sintetizada mediante el método Viscose
Grosor: De 0,9 a 1,2 mil (de 22,5 a 30 µm)
Tiempo de hidratación necesario antes de su uso: 2 minutos
Contenido de glicerol: 13 %
Contenido de azufre: de 0,1 a 0,15 %
Contenido de metales pesados: trazas
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,1 a 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 a 3 ml
• 12 ml = 3 a 12 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato Cassette
MWCO 7,0 kDa
Línea de productos Slide-A-Lyzer
Cantidad 10 casetes
Volumen de la muestra (métrico) 0,5 mL
La tecnología de casetes de diálisis Slide-A-Lyzer está protegida por la patente estadounidense 5 503 741.