Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™, MWCO de 3500
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer Thermo Scientific (MWCO de 3500) facilitan la eliminación sencilla y eficaz de sales tampón y contaminantes pequeños de proteínas y otras macromoléculas de hasta 3500 daltons. Pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, incluidos la eliminación de contaminantes de bajo peso molecular, el intercambio de tampón, la desalinización, la diálisis de equilibro y la concentración de muestras.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer:
• Fáciles de usar: no se requieren nudos ni abrazaderas; basta con inyectar la muestra en el casete y comenzar la diálisis
• Diálisis rápida: la cámara de casete rápida con dos membranas ofrece una alta proporción superficie-volumen que maximiza la tasa de difusión en comparación con los tubos de diálisis cilíndricos
• Alto grado de recuperación: diseño de casete rectangular que maximiza la recuperación de todo el volumen de la muestra desde cualquiera de los cuatros puertos de inyección en las esquinas
• Cuatro tamaños de casete: seleccione el casete que mejor se adapte al volumen de muestra (0,5 a 30 ml)
• Codificado por colores: el bastidor de casete rosa indica los casetes con una membrana de tamaño de poro con un MW de 3500
Especificaciones de membrana:
• Composición: Celulosa regenerada sintetizada mediante el método Viscose
• Grosor: De 0,9 a 1,2 mil (de 22,5 a 30 µm)
• Tiempo de hidratación necesario antes de su uso: 2 minutos
• Contenido de glicerol: ninguno
• Contenido de sulfuro: 0,1–0,15 %
• Contenido de metales pesados: trazas
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,1 a 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 a 3 ml
• 12 ml = 3 a 12 ml
• 30 ml = 12 a 30 ml
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
| Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
| Formato | Cassette |
| MWCO | 3.5 kDa |
| Línea de productos | Slide-A-Lyzer |
| Cantidad | 10 casetes |
| Volumen de la muestra (métrico) | 0,5 mL |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.