Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™, MWCO de 3500
Código de producto. 10455685 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
0,5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Cantidad:
1 kit (10 casetes)
1 kit (8 casetes)
10 casetes
6 casetes
8 casetes
Tamaño de la unidad:
10 PCS
6 PCS
8 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen de la muestra (métrico) Cantidad unitSize
10455685 0,5 mL 1 kit (10 casetes) cada uno
11859410 0,5 mL 10 casetes 10 PCS
10759784 3 mL 10 casetes 10 PCS
10751565 3 mL 1 kit (10 casetes) cada uno
10500814 12 mL 8 casetes 8 PCS
10416144 12 mL 1 kit (8 casetes) cada uno
10501004 30 mL 6 casetes 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10455685 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 66335
Edge
Elimine las sales y los contaminantes y maximice la recuperación de la muestra con esta membrana semipermeable con un casete con un valor de corte de MW (MWCO) de 3500 proteínas Dalton que es más fácil de usar que los tubos de diálisis tradicionales.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer Thermo Scientific (MWCO de 3500) facilitan la eliminación sencilla y eficaz de sales tampón y contaminantes pequeños de proteínas y otras macromoléculas de hasta 3500 daltons. Pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, incluidos la eliminación de contaminantes de bajo peso molecular, el intercambio de tampón, la desalinización, la diálisis de equilibro y la concentración de muestras.
Las muestras líquidas se añaden y se quitan fácilmente penetrando la junta de autosellado con una aguja hipodérmica acoplada a una jeringa. No se necesitan nudos, pinzas ni tapas para sellar las unidades y evitar las fugas y la pérdida de muestra durante el procedimiento de diálisis. Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer se construyen a partir de dos láminas de membrana de diálisis de celulosa regenerada con baja capacidad de unión que se sellan herméticamente a ambos lados de un cuerpo de silicona dentro de un marco de plástico inerte. Los materiales de la membrana y del cassette son compatibles con la mayoría de los tampones y productos químicos que se utilizan en el laboratorio.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer:
Fáciles de usar — No se requieren nudos ni pinzas; basta con inyectar la muestra en el casete y comenzar la diálisis
Diálisis rápida — La cámara de casete rápida con dos membranas ofrece una alta proporción superficie-volumen que maximiza la tasa de difusión en comparación con los tubos de diálisis cilíndricos
Alto grado de recuperación — Diseño de casete rectangular que maximiza la recuperación de todo el volumen de la muestra desde cualquiera de los cuatros puertos de inyección en las esquinas
Cuatro tamaños de casete — Seleccione el casete que mejor se adapte al volumen de muestra (0,5 a 30 ml)
Codificado por colores — El bastidor de casete rosa indica los casetes con una membrana de tamaño de poro de 3500 MW
Especificaciones de membrana:
Composición: Celulosa regenerada sintetizada mediante el método Viscose
Grosor: De 0,9 a 1,2 mil (de 22,5 a 30 µm)
Tiempo de hidratación necesario antes de su uso: 2 minutos
Contenido de glicerol: ninguno
Contenido de sulfuro: 0,1–0,15 %
Contenido de metales pesados: trazas
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,1 a 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 a 3 ml
• 12 ml = 3 a 12 ml
• 30 ml = 12 a 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato Kit, casete
MWCO 3.5 kDa
Línea de productos Slide-A-Lyzer
Cantidad 1 kit (10 casetes)
Volumen de la muestra (métrico) 0,5 mL