Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™, MWCO de 2000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer (MWCO de 2000) facilitan la eliminación sencilla y eficaz de sales y contaminantes pequeños de proteínas y otras macromoléculas superiores a 2000 daltons. Están disponibles en cuatro tamaños para alojar volúmenes de muestra entre 0,5 y 30 ml. Estos dispositivos son más fáciles de usar que los tubos de diálisis tradicionales; proporcionan un intercambio de tampón más rápido y una recuperación de la muestra completa.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer:
• Codificado por colores — El bastidor azul indica casetes con una membrana de tamaño de poro de 2000 MW
• Cuatro tamaño de casetes — Seleccione el casete que mejor se adapte al volumen de muestra (0,5 a 30 ml)
• Diálisis rápida — La cámara de casete rápida con dos membranas ofrece una alta proporción superficie-volumen que maximiza la tasa de difusión en comparación con los tubos de diálisis cilíndricos
• Alto grado de recuperación — Diseño de casete rectangular que maximiza la recuperación de todo el volumen de la muestra desde cualquiera de los cuatros puertos de inyección en las esquinas
Especificaciones de membrana:
• Composición: Celulosa regenerada sintetizada mediante el método Viscose
• Grosor: De 0,9 a 1,2 mil (de 22,5 a 30 µm)
• Tiempo de hidratación necesario antes de su uso: 2 minutos para volúmenes normales o 4 minutos para volúmenes mínimos
• Contenido de glicerol: ninguno
• Contenido de azufre: 0,169%
• Contenido de metales pesados: trazas
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,1 a 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 a 3 ml
• 12 ml = 3 a 12 ml
• 30 ml = 12 a 30 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer, 2K de MWCO, 3 ml |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
| Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
| Formato | Cassette |
| MWCO | 2.0 kDa |
| Línea de productos | Slide-A-Lyzer |
| Cantidad | 10 casetes |
| Volumen de la muestra (métrico) | 3 mL |