Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas y boyas de flotación para accesorios Slide-A-Lyzer™
Código de producto. 10187493 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 mL
1 ml
20 ml
5 ml
De 0,5 a 3 ml
Tipo de producto:
Boya flotante tipo casete
Jeringa de casete
Tamaño de la unidad:
8 PCS
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de producto Tamaño de la unidad
10187493 20 ml Jeringa de casete paquete de 10
10770995 De 0,5 a 3 ml Boya flotante tipo casete paquete de 10
10197393 12 mL Boya flotante tipo casete 8 PCS
10733495 5 ml Jeringa de casete paquete de 10
10570904 1 ml Jeringa de casete paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10187493 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 66493
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Las jeringas y boyas de flotación Slide-A-Lyzer están disponibles para admitir una gran variedad de casetes de diálisis para volúmenes de 0,1 a 20 ml.
Las jeringas de casetes de diálisis Slide-A-Lyzer están diseñadas para la carga eficaz de muestras en casetes Slide-A-Lyzer y la extracción de muestras después de la diálisis. Los accesorios de las boyas para casetes se utilizan con casetes de diálisis Slide-A-Lyzer para eliminar contaminantes de bajo peso molecular y realizar intercambios, desalinizaciones y concentraciones de tampones.
Minimice la pérdida de muestras al entrar y salir de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer con ayuda de las jeringas de casetes de diálisis Slide-A-Lyzer para volúmenes de muestras de 1 ml a 20 ml. Las boyas de flotación de casetes Slide-A-Lyzer están diseñadas para la flotación de casetes de 0,5 a 12 ml en dializado.
Entre las características de los accesorios para casetes Slide-A-Lyzer se incluyen:
• Las jeringas tienen el tamaño adecuado para diferentes volúmenes de muestra
• Las boyas evitan que la barra agitadora se desgarre desde la membrana de diálisis
• Emparejadas con un casete Slide-A-Lyzer para un ajuste seguro y la minimización de la pérdida de muestras
• Químicamente inertes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Suficiente para Carga de muestras en casetes de 12 ml
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Membrana Diálisis
Formato Casete, accesorio
Capacidad (métrico) 20 ml
Línea de productos Slide-A-Lyzer
Cantidad 10 jeringas
Volumen de la muestra (métrico) 20 mL
Tipo de producto Jeringa de casete