Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivo de diálisis Slide-A-Lyzer™ MINI con MWCO de 7K, 0,1 ml
Código de producto. 10549473 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 dispositivos
50 dispositivos
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10549473 250 dispositivos paquete de 250
10083213 50 dispositivos paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10549473 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 69562
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Realice un intercambio de tampones de muestras con estos vasos de polipropileno desechables de corte 7000-MW (MWCO) con membranas de bajo nivel de unión integradas.
Los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI con un MWCO de 7000 son tapones de polipropileno desechables con membranas de baja unión integradas para diálisis y una alta recuperación de proteínas y macromoléculas de más de 7000 Daltons en volúmenes de 10 a 100 μl.
Los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI se han desarrollado como un medio práctico para dializar muestras de volumen reducido de ácidos nucleicos y proteínas sin pérdida de muestra innecesaria. Estos dispositivos permiten eliminar contaminantes de bajo peso molecular, intercambiar tampones, desalar, realizar diálisis de equilibrio, obtener reacciones por microconjugación y realizar concentraciones. Los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI se fabrican en un entorno limpio/con filtro HEPA y se embolsan automáticamente después de su montaje para garantizar que estén libres de contaminantes y listos para su uso.
Los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI permiten una sencilla adición y eliminación de muestras mediante el uso de una pipeta de laboratorio estándar y se pueden utilizar para una sola muestra o con conjuntos de muestras. A diferencia de otros dispositivos de separación de muestras de pequeño tamaño, no tiene ningún equipo que montar, sin necesidad de adaptadores de jeringa ni los laboriosos pasos necesarios para manipular muestras de bajo volumen. La membrana de celulosa regenerada es compatible con productos químicos y tampones comunes.
Los dispositivos de diálisis MINI de 0,1 ml incluyen una tapa para cerrarlos e insertarlos en tubos de microcentrífuga estándar de 1,5 ml. Además, se pueden colocar hasta 25 dispositivos MINI en un dispositivo de diálisis Slide-A-Lyzer MINI para realizar la diálisis de varias muestras dentro de un vaso de precipitados grande.
Características de los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI, MWCO de 7000:
• Formato flexible: permite al usuario dializar en una sola muestra (tubo) o en varias (conjunto de 25)
• Excelente recuperación de muestras: la pequeña área de superficie de la membrana y el plástico de bajo nivel de unión minimizan la pérdida de muestras en comparación con los sistemas de resina y filtración
• Protocolo de un solo paso: no requiere procedimientos laboriosos ni equipos caros
• 100 % a prueba de fugas: su innovador diseño no permite la «absorción de líquidos» que se puede producir en los dispositivos caseros
• Ahorro de tiempo: realiza la desalación de ácidos nucleicos y proteínas (recuperación de > 95 %) en menos de 15 minutos, lo que mejora la conjugación, la cuantificación y la resolución de la muestra
Con el dispositivo MINI de 0,1 ml, se pueden equilibrar 100 µl de tampón de glicina con un pH de 2,8 con un litro de tampón de bicarbonato con un pH de 9,4 en menos de 10 minutos. Al igual que ocurre con todas las aplicaciones de diálisis, la tasa de diálisis observada para cada muestra utilizada con estos dispositivos depende de varios factores, incluidos el volumen de la membrana a muestra, la temperatura y las tasas de agitación; el peso molecular, la forma, el grado de hidratación y la carga de las moléculas que pasan a través de las membranas y el pH, la fuerza iónica, y el disolvente característico de los tampones que se utilizan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Vaso, microcentrífuga
Línea de productos Slide-A-Lyzer
MWCO 7,0 kDa
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato MINI Dialysis Device
Descripción Dispositivo de diálisis mini, 0,1 ml
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Volumen de la muestra (métrico) 0.1 mL
Cantidad 250 dispositivos
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente