Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivo de diálisis Slide-A-Lyzer™ MINI, MWCO de 20 000
Código de producto. 11608358 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Vaso, cónico de 15 ml
Vaso, cónico de 50 ml
Vaso, microcentrífuga
Cantidad:
250 dispositivos
25 dispositivos
50 dispositivos
Volumen de la muestra (métrico):
0,1 mL
0,5 mL
2 mL
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
paquete de 250
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Volumen de la muestra (métrico) Tamaño de la unidad
11608358 Vaso, cónico de 15 ml 25 dispositivos 0,5 mL 25 PCS
10237043 Vaso, microcentrífuga 50 dispositivos 0,1 mL paquete de 50
10668284 Vaso, microcentrífuga 250 dispositivos 0,1 mL paquete de 250
11824624 Vaso, cónico de 50 ml 25 dispositivos 2 mL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11608358 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88402
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Realice un intercambio de tampón de muestras con estos tapones de polipropileno desechables de 20 000 de valor de corte de MW (MWCO) con membranas de baja unión integradas.
Los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI con MWCO de 20 000 son tapones de polipropileno desechables con membranas de baja unión integradas para diálisis y una alta recuperación de proteínas y macromoléculas de >20 kDa en volúmenes de 10 μl a 2 ml.
Características de los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI, MWCO de 20 000:
• Tres prácticos tamaños: los dispositivos de diálisis para muestras de 0,1, 0,5 y 2 ml se adaptan a la microcentrífuga estándar de 1,5 ml y a los tubos cónicos de 15 y 50 ml, respectivamente
• Excelente recuperación de muestras: la pequeña área de superficie de la membrana y el plástico de bajo nivel de unión minimizan la pérdida de muestras en comparación con los sistemas de resina y filtración
• Protocolo de un solo paso: pipetee la muestra dentro del dispositivo MINI y coloque el tubo con el tampón de diálisis; no requiere procedimientos laboriosos ni equipos caros
• 100 % a prueba de fugas: su innovador diseño no permite la «absorción de líquidos» que se puede producir en los dispositivos caseros
• Ahorro de tiempo: realiza la desalación de ácidos nucleicos y proteínas (recuperación de > 95 %) en menos de 15 minutos, lo que mejora la conjugación, la cuantificación y la resolución de la muestra
Los dispositivos de diálisis con un MWCO de 20 000 están disponibles en tres tamaños (capacidades de 0,1, 0,5 y 2 ml) y están diseñados para permitir la adición y extracción de muestras fácilmente con una pipeta de laboratorio estándar. Los dispositivos MINI son rentables y cómodos para llevar a cabo un proceso típico de desalinización de muestras o intercambio de tampones en un periodo de entre cuatro y ocho horas. A diferencia de otros dispositivos de separación de muestras de pequeño tamaño, no tiene ningún equipo que montar, sin necesidad de adaptadores de jeringa ni los laboriosos pasos necesarios para manipular muestras de bajo volumen. La membrana de celulosa regenerada es compatible con un número de tampones y productos químicos habituales.
Los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI se han desarrollado como un medio práctico para dializar muestras de volumen reducido de ácidos nucleicos y proteínas sin que se produzcan pérdidas de muestras innecesaria. Estos dispositivos permiten eliminar contaminantes de bajo peso molecular, intercambiar tampones, desalar, realizar diálisis de equilibrio, obtener reacciones por microconjugación y realizar concentraciones. Los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI se fabrican en un entorno limpio/con filtro HEPA y se embolsan automáticamente después de su montaje para garantizar que estén libres de contaminantes y listos para su uso.
Los dispositivos de diálisis MINI de 0,5 ml y 2 ml se ajustan y tapan insertándolos en los tubos cónicos de 15 y 50 ml incluidos, respectivamente. Los tubos se pueden colocar de forma segura en gradillas o agitadores de laboratorio estándar; esta función ahorra espacio, minimiza el riesgo de derrames o contaminación y elimina la necesidad de flotadores o vasos de precipitados grandes de tampón. Gracias a estos dispositivos de diálisis MINI, se puede conseguir la eliminación de contaminantes de bajo peso molecular, el intercambio de tampones y la desalinización, en un periodo de entre cuatro y ocho horas con eficacia, tasas y recuperaciones muy similares a la diálisis convencional con un gran volumen de dializado.–
Los dispositivos de diálisis MINI de 0,1 ml incluyen una tapa para cerrarlos e insertarlos en tubos de microcentrífuga estándar de 1,5 ml. Además, se pueden colocar hasta 25 dispositivos MINI en un dispositivo de diálisis Slide-A-Lyzer MINI para realizar la diálisis de varias muestras dentro de un vaso de precipitados grande. Mediante el uso del dispositivo MINI de 0,1 ml, se pueden equilibrar 100 µl de tampón de glicina con un pH de 2,8 con un litro de tampón de bicarbonato con un pH de 9,4 en menos de 10 minutos.
Al igual que ocurre con todas las aplicaciones de diálisis, la tasa de diálisis observada para cada muestra utilizada con estos dispositivos depende de varios factores, incluidos el volumen de la membrana a muestra, la temperatura y las tasas de agitación; el peso molecular, la forma, el grado de hidratación y la carga de las moléculas que pasan a través de las membranas y el pH, la fuerza iónica, y el disolvente característico de los tampones que se utilizan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Vaso, cónico de 15 ml
Línea de productos Slide-A-Lyzer
MWCO 20 kDa
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato Cubeta
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Volumen de la muestra (métrico) 0,5 mL
Suficiente para 25 muestras, 50–500 µl cada una
Cantidad 25 dispositivos
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente