missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC6A3/DAT1 Antibody (mAb16), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498735 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498735 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP222164MFV610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00€
    604.80€ / 0.1 ml
    Ahorro 35.20€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SLC6A3/DAT1 Monoclonal specifically detects SLC6A3/DAT1 in Human (Negative), Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC6A3/DAT1
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon mAb16
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DA transporter, DATDAT1Solute carrier family 6 member 3, sodium-dependent dopamine transporter, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, dopamine), member 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to the N-terminus of rat DAT1. [UniProt# P23977]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6531
Especies diana Human (Negative), Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.