Learn More
SLC37A4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16890165 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16890165 20 μL 20 microlitros
16880165 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16890165 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 206121AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC37A4 transports glucose-6-phosphate from the cytoplasm to the lumen of the endoplasmic reticulum. It forms with glucose-6-phosphatase the complex responsible for glucose production through glycogenolysis and gluconeogenesis. Hence, it plays a central role in homeostatic regulation of blood glucose levels.
Especificaciones
Antígeno SLC37A4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SLC37A4
N.º de referencia del gen O43826
Alias de gen G6PT, G6PT1, G6PT2, G6PT3, GSD1b, GSD1c, GSD1d, PRO0685, SLC37A4, TRG 19, TRG19
Símbolos de los genes SLC37A4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SLC37A4 Fusion Protein Ag14660
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14385, 2542, 29573
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG