missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SLC2A12 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17208063 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17208063 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17208063 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5115295

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total GLUT12.

Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 12 is a protein that in humans is encoded by the SLC2A12 gene. SLC2A12 belongs to a family of transporters that catalyze the uptake of sugars through facilitated diffusion. This family of transporters show conservation of 12 transmembrane helices as well as functionally significant amino acid residues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC2A12
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SLC2A12
N.º de referencia del gen Q8BFW9, Q8TD20
Alias de gen facilitated glucose transporter; glucose transporter type 12; GLUT12; GLUT-12; GLUT8; SLC2A12; solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 12; solute carrier family 2 member 12; solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 12; solute carrier family 2, member 12
Símbolos de los genes SLC2A12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human SLC2A12(Accession Q8TD20), corresponding to amino acid residues E583-T617.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 154091, 308028, 353169
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.