Learn More
Abnova™ SLC14A1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Código de producto. 16130812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16130812 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16130812 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00006563T02.100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción SLC14A1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC050539
Peso molecular Theoretical M.W. 42.5kDa
Plásmido pCMV-SLC14A1 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-SLC14A1 antibody (Mfr. No. H00006563-D01P) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL SLC14A1 293T Cell Transient Overexpression L
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol