Learn More
SLC12A4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16815334 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16815334 20 μL 20 microlitros
16805334 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16815334 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 159271AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC12A4 mediates electroneutral potassium-chloride cotransport when activated by cell swelling. SLC12A4 may contribute to cell volume homeostasis in single cells.
Especificaciones
Antígeno SLC12A4
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SLC12A4
N.º de referencia del gen Q63632, Q9JIS8, Q9UP95
Alias de gen Erythroid K Cl cotransporter 1, hKCC1, KCC1, SLC12A4
Símbolos de los genes SLC12A4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SLC12A4 Fusion Protein Ag8762
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20498, 29501, 6560
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG