Learn More
Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium
Código de producto. 12769090
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Monoplaca de 55 mm
Monoplaca de 90 mm
Volumen de llenado:
15 mL
17 mL
Peso de llenado:
13 g ± 5 %
17 g ± 5 %
Cantidad:
10 × 1 x 10
10/paq.
2 x 1 x 10
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Volumen de llenado Peso de llenado Cantidad Tamaño de la unidad
12769090 Monoplaca de 90 mm 17 mL 17 g ± 5 % 10/paq. 10 PCS
11998419 Monoplaca de 55 mm 15 mL 13 g ± 5 % 2 x 1 x 10 paquete de 10
13225549 Monoplaca de 55 mm 15 mL 13 g ± 5 % 10 × 1 x 10 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12769090 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5018A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium.
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium. Slanetz and Bartley1 originally devised this medium to detect and enumerate enterococci by the technique of membrane filtration, but it has also proved useful as a direct plating medium2,3. The medium is very selective for enterococci, and when it is incubated at elevated temperatures (44-45°C), all red or maroon colonies may be accepted as presumptive enterococci4,5. The medium has been tested in accordance with the methods described in ISO 7704:2023.
La guía Microbiology of Drinking Water 20026 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda el uso del medio Slanetz y Bartley para la enumeración de enterococos en el abastecimiento de agua, tal y como lo hace la norma ISO para la calidad del agua7.
El agua se filtra a través de un filtro de membrana que se coloca en la superficie de una placa bien seca del medio. Las placas se incuban a 35° C durante 4 horas y luego a 44-45 °C durante 44 horas. Se examinan las membranas, con una lente de mano en buenas condiciones de iluminación, y todas las colonias rojas o marrones se cuentan como enterococci.
Se pueden buscar enterococos en las muestras alimentarias por el método sugerido por el Comité Nórdico de Análisis Alimentarios3. Las muestras se homogeneizan y se diluyen con solución salina fisiológica de manera solo crecen de 15 a 150 colonias en cada placa Petri. Los homogeneizados o diluciones se distribuyen uniformemente sobre la superficie del agar con una varilla de vidrio y se deja que se absorba. Las placas se invierten e incuban a 35 °C durante 48 horas, después de lo cual se cuentan las colonias típicas (rosadas o rojas oscuras, con un estrecho borde blanquecino).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Beige a beige rojizo, transparente
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Medio Slanetz y Bartley
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Medios
Volumen de llenado 17 mL
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.