Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Slam+ Platinum™ CSP
Código de producto. 15510994
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15510994 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor SLAPCSP
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Inspiradas en el modelo Slam, las gafas de seguridad Bolle Safety SLAM+ CSP Platinum™ ofrecen una comodidad aún mayor gracias a sus elegantes varillas ergonómicas de dos materiales.
  • Recomendadas para entornos extremadamente fríos o calientes
  • Cómodas, varillas negras y naranjas de dos materiales
  • Visión completa
  • Revestimiento PLATINUM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Riesgo mecánico: energía de bajo impacto - F; riesgo mecánico: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema - T
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Color de marco Negro, naranja
Estilo de patillas Dos materiales
Color de las patillas Negro