Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SLAM (SLAMF1) humano
Código de producto. 15415133
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415133 96 pruebas 1 set
17185559 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415133 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHSLAMF1
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para SLAM (SLAMF1) humano cuantifica el SLAM hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la SLAM hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para SLAM humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La CD150 (SLAM, molécula de activación de linfocito de señalización) pertenece a la superfamilia del gen de la inmunoglobulina, y está implicada en la estimulación de las células T. SLAM se expresa constitutivamente en linfocitos T de memoria de sangre periférica, clones de linfocitos T, timocitos inmaduros y una proporción de linfocitos B, y se induce rápidamente en linfocitos T vírgenes después de la activación. Los linfocitos B activadas expresan la forma unida a la membrana, la forma soluble y las isoformas citoplasmáticas de SLAM. Se sugiere que la señalización a través de la unión homofílica entre SLAM durante las interacciones de los linfocitos B a B y B a T mejora la expansión y diferenciación de los linfocitos B activados. Los informes sugieren que el dominio extracelular de CD150 es el receptor del virus del sarampión y actúa como coactivador en los linfocitos T y B. Además, se cree que la CD150 interactúa con SH2D1A y con PTPN11 a través de su dominio citoplasmático. Las mutaciones del gen de la CD150 pueden estar asociadas con el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X (XLP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q13291
Intervalo del ensayo 61,44-15.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 60 pg
Intervalo de calibración De 60 pg/ml a 15.000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par ELISA detecta SLAM humana. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6504
Símbolo de gen CD150,CDw150,SLAM
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Ciclo y proliferación celular
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP11-528G1.4, CD150, CDw150, SLAM
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min