Learn More
Thermo Scientific™ Paquete para recogida de muestras de sangre H-Flex SL1R Plus MD, 120-240 V
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
¡No pierda tiempo buscando los números de pieza adecuados para su aplicación! El paquete de centrífuga basado en aplicaciones garantiza pedidos rápidos y cómodos de todos los componentes necesarios para ejecutar un protocolo específico. Procese microplacas para PCR y tubos para recogida de muestras de sangre para la prueba de anticuerpos utilizada en los protocolos de diagnóstico COVID-19, todo ello en el mismo rotor y sin cambiar rotores ni pocillos. Contiene centrífuga, rotor H-Flex, cestillos, tapas de biocontención, adaptador de tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml (capacidad máxima de 84 x 5/7 ml), adaptadores de tubos para recogida de muestras de sangre de 10 ml (capacidad máxima de 66 x 10 ml), adaptadores para microplacas (capacidad máxima 10 estándar, 2 pocillos profundos).
Facilidad de uso:
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
- El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
- Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
- El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
- Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
- Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
- Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño para ahorrar espacio:
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
Bajo consumo energético:
- Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema de accionamiento | Motor de inducción de perfil bajo sin escobillas y accionamiento directo, con opción entre 9 velocidades de aceleración y 10 de desaceleración |
| Incluye | Números de pieza en paquete 75009030 (centrífuga), 75003300 (rotor), 75003301 (conjunto de cestillos), 75003302 (tapas), 75003307 (conjunto de adaptadores), 75003305 (conjunto de adaptadores) |
| Tipo | Serie de centrífugas de uso general |